Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille à bain-marie en acier inoxydable - Résistante aux acides, avec crochets, sans ceinture, avec couvercle
Code produit 30285033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285033 6 l 1 pièce
30285036 10 l 1 pièce
30284934 1 l 1 pièce
30284955 2 l 1 pièce
30284950 3 l 1 pièce
30285010 4 l 1 pièce
30284997 5 l 1 pièce
30284889 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30285033 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5163661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.44€
    157.70€ / 1 pièces
    Économisez 29.74€
    15% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Bouteille à double bain-marie en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 6 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)