Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille à bain-marie en acier inoxydable - Résistante aux acides - Avec crochets, sans ceinture, sans couvercle
Code produit 30285064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285064 2 l 1 pièce
30285009 1 l 1 pièce
30284872 10 l 1 pièce
30284904 3 l 1 pièce
30284884 4 l 1 pièce
30284900 5 l 1 pièce
30285025 6 l 1 pièce
30284981 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30285064 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5163620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    102.50€ / 1 pièces
    Économisez 13.50€
    11% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bouteille à double bain-marie en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Specifications
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)