Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille à bain-marie en acier inoxydable avec crochets, sans ceinture, avec couvercle
Code produit 30285024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285024 2 l 1 pièce
30284944 1,5 l 10 pièces
30284929 10 l 1 pièce
30285006 1 l 1 pièce
30284908 3 l 1 pièce
30285016 4 l 1 pièce
30284871 5 l 1 pièce
30284953 6 l 1 pièce
30284937 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30285024 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5063621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.28€
    99.80€ / 1 pièces
    Économisez 19.48€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bouteille à double bain-marie en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Specifica
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.