Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille à double bain-marie en acier inoxydable avec crochets, sans ceinture, sans couvercle
Code produit 30285028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30285028 1,5 l 10 pièces
30284877 1 l 1 pièce
30285030 10 l 1 pièce
30284868 2 l 1 pièce
30284957 3 l 1 pièce
30285011 4 l 1 pièce
30285034 5 l 1 pièce
30285002 6 l 1 pièce
30284920 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30285028 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 506361,50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille à double bain-marie en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 1,5 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable