Learn More
Contec™ Essoreuse à pression vers le bas, en acier inox
Code produit 16691892 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16691892 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16691892 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1206.43€ / 1 pièces
    Économisez 283.57€
    19% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Essoreuse à pression verticale en acier inoxydable pour balais à franges (vendus séparément).
  • Contec propose une variété d'essoreuses pour balais à franges courbes, plats et à cordes.
  • L'essoreuse à pression en acier inoxydable 2995 est conçue pour être utilisée avec les balais à franges.
  • Toutes les essoreuses sont entièrement autoclavables et sont compatibles avec divers désinfectants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essoreuse pour serpillères
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Dimensions 25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 in)
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,4 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25,4 cm