Learn More
Bochem™ Ciseaux de pansement en acier inoxydable Thermo Scientific™
Code produit 10540042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
140 mm
155 mm
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant
Tranchant / rond
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe unitSize
10540042 130 mm Rond/rond 1 pièce
10088360 130 mm Tranchant 1 pièce
10208930 140 mm Tranchant / rond 1 pièce
10231961 155 mm Rond/rond 1 pièce
10733521 140 mm Rond/rond 1 pièce
10787191 155 mm Tranchant / rond 1 pièce
10777191 155 mm Tranchant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10540042 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4106
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox. Bochem™ Thermo Scientific™ Les ciseaux à pansements en acier inoxydable existent en trois types.
  • Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux pour pansement
Longueur (métrique) 130 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Rond/rond