Learn More
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable
Code produit 15879611 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15879611 2000 ml 1 pièce
15859611 120 ml 1 pièce
15889611 450 ml 1 pièce
15849611 1000 ml 1 pièce
15869611 1500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15879611 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A3042000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces pelles économiques sont idéales pour une utilisation industrielle générale.
  • Fabriquées en acier inoxydable soudé par points 304
  • Polissage esthétique
  • Petites tâches de construction
  • Ne convient pas aux applications BPF en raison de la présence d’interstices
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Type de produit Pelle économique
Finition Hautement poli
À utiliser avec (application) Application industrielle générale
Matériau Acier inox (AISI 304)