Learn More
- Home
- Products
- Premiers soins et soins médicaux
- Produits pour les soins aux patients
- Seringues médicales
- BD Aiguilles en acier inox Microlance™
BD Aiguilles en acier inox Microlance™
Code produit 12399169
Change view
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
18 G
19 G
Calibre 19
20 g
21 G
22 g
23 G
25 g
26 G
Calibre 26
27 G
30 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
0,375 po
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diamètre (métrique) externe:
0.29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0.45 mm
0,5 mm
0.6 mm
0,7 mm
0.8 mm
0,9 mm
0.9 mm
1,1 mm
1,25 mm
1.25 mm
1.6 mm
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
18 product options available for selection
| Code produit | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Diamètre (métrique) externe | Couleur | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12399169 | 23 G | 1,0 in | 0.6 mm | Bleu | 100 pièces |
| 10703815 | 26 G | 0,375 po | 0.45 mm | Marron | 100 pièces |
| 10442014 | 30 G | 0,5 in | 0.29 mm | Jaune | 100 pièces |
| 10753785 | Calibre 26 | 0,5 in | 0,45 mm | Marron | 100 pièces |
| 10204444 | 27 G | 0,5 in | 0,4 mm | Gris | 100 pièces |
| 12349169 | 26 G | 0,625 in | 0,45 mm | Marron | 100 pièces |
| 10442204 | 25 g | 0,625 in | 0,5 mm | Orange | 100 pièces |
| 12389169 | 25 g | 1,0 in | 0,5 mm | Orange | 100 pièces |
| 10030464 | 20 g | 1,0 in | 0,9 mm | Jaune | 100 pièces |
| 10020464 | 22 g | 1,25 in | 0,7 mm | Noir | 100 pièces |
| 10472204 | 21 G | 1,5 in | 0.8 mm | Vert | 100 pièces |
| 10201211 | 20 g | 1,5 in | 0.9 mm | Jaune | - |
| 10234154 | 19 G | 1,5 in | 0.9 mm | Beige | 100 pièces |
| 10518554 | 16 G | 1,5 in | 1.6 mm | Blanc | 100 pièces |
| 10775295 | 21 G | 2,0 in | 0.8 mm | Vert | 100 pièces |
| 10162534 | 18 G | 1,5 in | 1.25 mm | Rose | 100 pièces |
| 12369179 | Calibre 19 | 2,0 in | 1,1 mm | Beige | 100 pièces |
| 10020654 | 18 G | 2,0 in | 1,25 mm | Rose | 100 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’angle de glissement et la méthode de polissage uniques réduisent l’inconfort du patient au site d’injection et le risque de perforation.
- Aiguilles hypodermiques avec parois fines pour un débit optimal
- Conviennent aux seringues reliées à un adaptateur Luer ou un raccord Luer-Lock
- Code couleur permettant une reconnaissance rapide du calibre et une sélection facile du débit approprié
- Stériles et conditionnées individuellement pour une application hygiénique à usage unique
- Aiguilles en acier inox avec adhésifs en résine époxy
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Couleur | Bleu |
| Description | 5 000 aiguilles emballées individuellement, canule à paroi fine |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Exclusivement destiné à un usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,0 in |
| Type de produit | Aiguille |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| À utiliser avec (équipement) | Reliée à un adaptateur Luer ou un raccord Luer Lock |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus Afficher moins |