Learn More
Navailles Siège auto-adaptatif ESD en acier inoxydable
Code produit 17466172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Siège auto-adaptatif ESD ; Matériel :Acier inoxydable AISI 316L, PU ; Type de levage :Manuel ; Réglable (hauteur) :de 560 à 810 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17466172 Siège auto-adaptatif ESD ; Matériel :Acier inoxydable AISI 316L, PU ; Type de levage :Manuel ; Réglable (hauteur) :de 560 à 810 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17466172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7EK 95VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1353.08€
    1147.00€ / 1 pièces
    Économisez 206.08€
    15% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Le siège auto-adaptatif ESD en acier inoxydable encourage une posture dynamique, contribuant à rééquilibrer naturellement le corps et à améliorer le flux sanguin dans les jambes dans des environnements particulièrement exigeants.Le siège est incliné vers l’avant, divisé en deux parties, basé sur des silent blocs formant un triangle.Certificat d’aptitude à l’utilisation dans des salles blanches.
  • Base 5 étoiles en acier inoxydable avec lames antistatiques
  • Réglage manuel de la hauteur acier inoxydable
  • Support lombaire et assise déformable en polyuréthane KANGO™ noir
  • Siège équipé d’une inclinaison vers l’avant à 2°
  • Montage sur silent bloc
  • Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité d’être déchargée à travers les roulettes ou les coussinets en carbone
  • Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Assemblage conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 560 à 810 mm
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité ISO 3
À utiliser avec (application) Salles blanches
Type de levage Manuel
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 30,9 lb
Poids (métrique) 14,1 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm