Learn More
Navailles Fauteuil ESD en acier inoxydable
Code produit 17416172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fauteuil ESD en acier inoxydable ; À utiliser avec (application) :Salles blanches ; Hauteur d’assise :de 500 à 750 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17416172 Fauteuil ESD en acier inoxydable ; À utiliser avec (application) :Salles blanches ; Hauteur d’assise :de 500 à 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17416172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7EG 36VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1263.62€
    1072.00€ / 1 pièces
    Économisez 191.62€
    15% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Le fauteuil ESD en acier inoxydable est une solution résistante à la corrosion pour les salles blanches.Facile à désinfecter et doté d’une conception ergonomique.
  • Base 5 étoiles en acier inoxydable équipée de patins antistatiques
  • Colonne en acier inoxydable avec réglage en hauteur de 500 à 750 mm grâce à une vis située à l’intérieur de la colonne
  • Repose-pieds en acier inoxydable
  • Siège ergonomique en polyuréthane souple KANGO™ noir antistatique
  • Dossier en polyuréthane souple noir antistatique
  • Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité d’être déchargée à travers les roulettes ou les coussinets en carbone
  • Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Assemblage conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité ISO 3
À utiliser avec (application) Salles blanches
Type de levage Manuel
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 500 à 750 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 27,1 lb
Poids (métrique) 12,3 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm