Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable avec poignée
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Diamètre (métrique) | 120 mm |