Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable avec poignée
Code produit 11759503
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11759503 2000 ml 1 pièce
11739503 500 ml 1 pièce
11749503 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11759503 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 320A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux
  • Bols à fond plat en acier inoxydable
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Boîte
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 200 mm