Learn More
De Buyer™ Bol à pâtisserie à fond plat en acier inoxydable
Code produit 11930605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
16 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11930605 16 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11930605 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3250.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.03€
    61.20€ / 1 pièces
    Économisez 150.83€
    71% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Un bol multifonctions avec une bordure roulée ouverte et sans bords tranchants pour que l’ensemble du mélange puisse être battu.
  • Utilisé pour la fabrication de mélanges, le fouettage, le chauffage au bain-marie, et plus encore
  • Adapté au réfrigérateur, au surgélateur, à la cellule de refroidissement et à l’étuve
  • Toute construction en acier inoxydable, robuste et résistante à la déformation
  • Un fond plat et large améliore la stabilité
  • Bord roulé ouvert fonctionnel et ergonomique qui permet une préhension sûre, solide et confortable pour un fouettage dynamique
  • Résiste au lave-vaisselle
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 16 L
Hauteur (métrique) 17,5 cm
Diamètre (métrique) 40 cm
Forme Conique, fond plat
Type de produit Bol à pâtisserie