Learn More
De Buyer™ Tamis à farine en acier inox nº 20
Description
- Le tamis peut être utilisé pour la farine, les amandes, la poudre de noix de coco, le cacao et bien plus encore
- Maille serrée de 0,8 mm de diamètre pour un grain fin et régulier qui facilite la préparation de la pâte à gâteaux, la pâte à crêpes et autres
- Cadre robuste en acier inoxydable résistant à la déformation
- Convient parfaitement au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Porosité | 800 μm |
| Type | Tamis rond |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 5 cm |
| À utiliser avec (application) | Tamisage pour grain fin |
| Diamètre (métrique) externe | 21 cm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Sieve Number | 20 |