Learn More
Aalborg™ Débitmètre à mesure directe en acier inoxydable style P
Code produit 15387310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Débitmètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15387310 Débitmètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15387310 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur PMR1018056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.44€
    245.82€ / 1 pièces
    Économisez 92.62€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Conçu pour les bas débits, le débitmètre modèle P est un instrument de précision qui incarne la simplicité, la polyvalence et l’économie inhérentes aux appareils de mesure à section variable classiques. Le débitmètre à mesure directe en acier inoxydable Aalborg™ style P est particulièrement adapté aux mesures de gaz en chromatographie.
  • Les tubes de mesure guidés par nervure ou cannelés facilitent les mesures stables et précises
  • Loupe intégrée à la protection avant pour améliorer la résolution de la mesure
  • Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
  • Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
  • Les tubes à débit en verre ne peuvent pas tourner pendant la phase de serrage de la procédure d’assemblage
  • Compatibilité chimique
  • Montage sur panneau simplifié
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 5 %
Débit d’air 833°ml/min.
Pression nominale 13,8 bars
Largeur (métrique) 65 mm
Matériau d’étanchéité Viton-A™
Température (métrique) 121°C