Learn More
Aalborg™ Tube en verre de débitmètre en acier inoxydable
Description
- Les tubes de mesure guidés par nervure ou cannelés facilitent les mesures stables et précises
- Loupe intégrée à la protection avant pour améliorer la résolution de la mesure
- Interchangeabilité des tubes d’écoulement et des flottants
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Les tubes à débit en verre ne peuvent pas tourner pendant la phase de serrage de la procédure d’assemblage
- Compatibilité chimique
- Montage sur panneau simplifié
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 5 % |
| Pression nominale | 13,8 bars |
| Matériau de boîtiers | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Matériau d’étanchéité | Viton-A™ |
| Température (métrique) | 121°C |