Learn More
Cole-Parmer™ Forceps en acier inox
Code produit 11705798 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30,48cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11705798 30,48cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11705798 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0728810
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
  • Pinces brucelles en acier inox finement conçues
  • Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
  • La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
  • Anti-magnétiques, anti-acide et résistantes aux ac
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48cm
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Stérile
Type de pointe Arrondi