Learn More
Gilson™ Fritte en acier inox
Code produit 12933140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12933140 10 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12933140 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 0201057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Diamètre (métrique) du fritté 0,48 cm
Diamètre (métrique) de la bague 0,63 cm
À utiliser avec (équipement) Systèmes HPLC
Matériau Acier inoxydable
Porosité 10 μm
Épaisseur (métrique) 0,16 cm
Type Fritté