Learn More
Gilson™ Fritte en acier inox
Code produit 12923200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12923200 20 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12923200 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 4271159
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
Diamètre (métrique) du fritté 1,9 cm
Diamètre (métrique) de la bague 2,24 cm
Matériau Acier inoxydable
Porosité 20 μm
Épaisseur (métrique) 0,16 cm
Type Fritté