Learn More
Gilson™ Frittes en acier inox
Code produit 12965690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12965690 2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12965690 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 0201044
Expédition estimée: 23-02-2027
Spécification
Diamètre (métrique) externe 0,96 mm
Diamètre (métrique) de la bague 4,87 mm
À utiliser avec (équipement) Microfiltre
Matériau Acier inoxydable
Porosité 2 μm
Épaisseur (métrique) 0,78 mm
Type Fritté