Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir en acier inoxydable
Code produit 11741856 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Hauteur (métrique):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11741856 70 ml 82,55 mm 1 pièce
11761856 385 ml 134,6 mm 1 pièce
11777944 658 ml 160 mm 1 pièce
11787944 350 ml 180,3 mm 1 pièce
11797944 67 ml 210,8 mm 1 pièce
11751856 188 ml 104,1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11741856 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0726300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.54€
    72.41€ / 1 pièces
    Économisez 56.13€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les entonnoirs en acier inox sont des instruments de laboratoire sur lesquels vous pouvez compter pendant des années.
  • Ne soyez jamais à court de matériel grâce à notre sélection d’entonnoirs en acier inox 304 de calibre moyen
  • Disponible en différentes capacités et tailles générales
Spécification
Capacité (métrique) 70 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 82,55 mm