Learn More
Cole-Parmer™ Entonnoir en acier inoxydable
Code produit 11761856 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Hauteur (métrique):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11761856 385 ml 134,6 mm 1 pièce
11777944 658 ml 160 mm 1 pièce
11787944 350 ml 180,3 mm 1 pièce
11797944 67 ml 210,8 mm 1 pièce
11741856 70 ml 82,55 mm 1 pièce
11751856 188 ml 104,1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11761856 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0726500
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs en acier inox sont des instruments de laboratoire sur lesquels vous pouvez compter pendant des années.
  • Ne soyez jamais à court de matériel grâce à notre sélection d’entonnoirs en acier inox 304 de calibre moyen
  • Disponible en différentes capacités et tailles générales
Spécification
Capacité (métrique) 385 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 134,6 mm