Learn More
WLD Tec™ Adaptateur de sécurité pour gaz en acier inoxydable
Code produit 10660574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10660574 0,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10660574 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.62€
    196.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.62€
    23% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Type de produit Adaptateur
Longueur (métrique) 0,5 m
Matériau Acier inoxydable
Comprend Régulateur de pression intégré 50 mbar pour cartouche de gaz, support en acier inoxydable