Learn More
Blanco™ Récipients en acier inoxydable Gastronorm
Code produit 11948017
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Dimensions:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Profondeur (métrique):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Dimensions Profondeur (métrique) unitSize
11948017 3,8 L GN 1/3 100 mm -
11953214 1 L GN 1/6 65 mm 1 pièce
11933836 4 L GN 1/4 150 mm 1 pièce
11983214 5,2 L GN 1/4 200 mm 1 pièce
11963214 1,7 L GN 1/4 65 mm 1 pièce
11953806 7,5 L GN 1/3 200 mm 1 pièce
11973214 2,4 L GN 1/3 65 mm -
11953826 8,9 L GN 1/2 150 mm 1 pièce
11943826 6 L GN 1/2 150 mm 1 pièce
11300900 11,7 L GN 1/2 200 mm 1 pièce
11973816 8,5 L GN 2/3 100 mm 1 pièce
11963816 12,7 L GN 2/3 150 mm 1 pièce
11953816 16,7 L GN 2/3 20 mm 1 pièce
11993816 20 L GN 1/1 150 mm 1 pièce
11993826 28,9 L GN 2/1 100 mm -
11903836 43,4 L GN 2/1 150 mm 1 pièce
11913836 57,7 L GN 2/1 200 mm 1 pièce
11938017 5,5 L GN 1/3 150 mm 1 pièce
11903826 26,5 L GN 1/1 200 mm 1 pièce
11983816 13,3 L GN 1/1 100 mm 1 pièce
11923836 2,7 L GN 1/4 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11948017 Fournisseur Blanco™ Code fournisseur 1550578
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Fabriqués en Allemagne dans une vaste gamme de tailles et profondeurs. Les récipients en acier inox Blanco™ Gastronorm sont empilables et résistent au lave-vaisselle. En acier inox AISI 304. Ils peuvent être utilisés pour une grande variété d’applications à différentes températures, des services alimentaires / la restauration au stockage de produits.
Les récipients en acier inox Gastronom disposent d’une stabilité exceptionnelle grâce à l’empreinte périphérique des bords. Ces récipients robustes et dimensionnellement stables sont faciles à nettoyer et offrent une hygiène optimale grâce à leur surface lisse et non poreuse.
  • Finition haut de gamme, résistante à la corrosion, avec bords ébavurés
  • Résistance à la température de −40° C à +280° C
  • Fabriqués en acier inox, sans goût, inodore (AISI 304)
  • Une finition des angles parfaite et les cols permettant l’empilement empêchent tout blocage lors de l’empilement
Les récipients Gastronorm peuvent être empilés et combinés de plusieurs manières. Les tailles standard sont les suivantes :
  • GN 2/1 : 650 x 530 mm (L x H)
  • GN 1/1 : 530 x 325 mm (L x H)
  • GN 1/2 : 325 x 265 mm (L x H)
  • GN 1/4 : 265 x 162 mm (L x l)
  • GN 2/3 : 354 x 325 mm (L x H)
  • GN 1/3 : 325 x 176 mm (L x H)
  • GN 1/6 : 176 x 162 mm (L x H)
Spécification
Type de produit Récipient Gastronorm
Matériau Acier inoxydable (304)
Certifications/Conformité Norme européenne EN 631
Profondeur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 325 mm
Quantité 1/boîte
Dimensions GN 1/3
Plage de températures (métrique) −40°C à 280°C
Volume (métrique) 3,8 L
Largeur (métrique) 176 mm