Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable
Code produit 15258723
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
5 m
10 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
2m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
15258723 2 m 2,2 mm 2m
15268723 2 m 0,8 mm 2m
10572393 25 m 0,50 mm 1 pièce
15248723 10 m 0,8 mm 1 pièce
10532013 5 m 0,8 mm 1 pièce
15218723 25 m 0,25 mm 1 pièce
15238723 5 m 2,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15258723 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0624173
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comporte un intérieur propre et lisse pour une utilisation dans les systèmes HPLC.
  • Intérieur lisse et propre
  • Fournis sous forme de bobines
  • Fournis nettoyés et passivés
Spécification
Type Tubulures
Comprend Intérieur lisse et propre
Diamètre (métrique) interne 2,2 mm
Diamètre (métrique) externe 3,1 mm
Longueur totale (métrique) 2 m