Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de type K à longueur étendue à usage général
Code produit 10218710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
10218710 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10218710 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI766E2
Expédition estimée: 07-12-2026
Obtenez des mesures de température très précises pour une grande variété d’échantillons liquides et d’air / de gaz. La sonde thermocouple de type K à longueur étendue à usage général Hanna Instruments™ est une sonde à tête pointue / de pénétration extra longue avec poignée conçue pour une utilisation avec un thermomètre thermocouple.
La sonde thermocouple de type K à longueur étendue à usage général avec poignée est conçue pour mesurer la température d’une myriade de substances, allant du liquide et des semi-solides à l’air et au gaz. Le temps de réponse d’une mesure est affecté par la position du capteur par rapport à la substance mesurée. La structure à fils pointue et ronde offre une réponse rapide en 6 secondes de la mesure de la température.
  • Structure en acier inox robuste et résistante à la corrosion
  • Mesure des surfaces jusqu’à 900°C (1650°F)
  • Le câble s’étend de 1 m (3,3 pi) de la poignée au connecteur thermocouple de l’appareil de mesure
  • Longueur étendue, sonde de 220 mm (8,6 po)
  • Temps de réponse rapide : 6 secondes (90 % de la valeur finale)
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,20 in
Diamètre (métrique) de la sonde 5 mm
À utiliser avec (application) Relevés de température de liquides, semi-solides et d’air / de gaz
Longueur (impériale) du câble 3,3 ft
Longueur (impériale) globale 12,8 in
Longueur (impériale) de sonde 8,6 in
Longueur (métrique) du câble 1 m
Longueur (métrique) globale 325 mm
Longueur (métrique) de sonde 220 mm
Matériau Acier inoxydable
Durée de mesure 6 s
Type de sonde Sonde thermocouple type K à usage général
Type de produit Sonde thermocouple avec poignée
Description Sonde à tête ronde et pointue avec poignée
Température max. (métrique) 900°C
Température min. (métrique) 900°C
Plage de températures (métrique) 900°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre thermocouple