Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inox avec anneau de base
Code produit 10137390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10137390 10 L 1 pièce
10147390 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10137390 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8315
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Type de produit Seau gradué
Capacité (métrique) 10 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 280 mm
Hauteur (métrique) 235 mm
Comprend Avec anneau de base