Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inox avec anneau de base
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau gradué |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 305 mm |
| Comprend | Avec anneau de base |