Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inoxydable
Descrizione
ul liSans bague d’appui/li liGradué pour 1 litre/li liLes couvercles doivent être commandés séparément/li /ul
Specifica
Specifica
| Type de produit | Seau gradué |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Graduations | 1 L |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 310 mm |
| Hauteur (métrique) | 305 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?