Learn More
Cole-Parmer™ Bécher de style Griffin en acier inoxydable avec bord à versement facile
Code produit 11772315 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
66,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11772315 66,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11772315 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0720540
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Assure une mesure précise grâce à ces béchers. Le bécher de style Griffin en acier inoxydable Cole-Parmer™ avec le bord à versement facile est idéal pour des températures plus élevées et l’agitation générale ou la mesure de solutions.
  • Capacités de mélange durables et économiques
  • Jauge moyenne en 304 SS
  • Mesure facilement les volumes à l’aide de marqueurs de graduation internes
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Bécher
Diamètre (métrique) externe 66,6 mm