Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier inoxydable
Code produit 11758414 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur à billes planétaire PM 400
Flacons de réaction
MM 200 et MM 301
Diamètre (métrique):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
15 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
11758414 Flacons de réaction 3 mm 200 pièces
10208591 Broyeur à billes planétaire PM 400 40 mm -
10729954 MM 200 et MM 301 15 mm 1 pièce
10146641 Flacons de réaction 5 mm 200 pièces
10054460 MM 200 et MM 301 7 mm 1 pièce
10539711 MM 200 et MM 301 5 mm 1 pièce
11727664 Flacons de réaction 4 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11758414 Supplier RETSCH Supplier No. 22.455.0002
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçues pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs Retsch™. Les billes de broyage en acier inox Retsch™ sont idéales pour le broyage de cellules biologiques et pour l’extraction d’ADN / ARN.
  • Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 200 et MM 400
Specifications
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons de réaction
Matériau Acier inoxydable