Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Code produit 10334172 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CryoMill
Pour EMAX
Pour MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Capacité (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
35 mL
50 ml
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité (métrique) unitSize
10334172 Pour broyeur mélangeur MM 301 10 mL 1 pièce
10504041 Pour MM 200 1,5 ml 1 pièce
14821631 Pour CryoMill 10 mL 1 pièce
10099031 Pour broyeur mélangeur MM 301 1,5 ml 1 pièce
10034170 Pour MM 200 10 ml 1 pièce
15300974 Pour EMAX 125 mL 1 pièce
15370994 Pour CryoMill 35 mL 1 pièce
15370964 Pour EMAX 50 ml 1 pièce
10232672 Pour broyeur mélangeur MM 301 35 mL 1 pièce
10626275 Pour CryoMill 25 ml 1 pièce
10399770 Pour MM 200 5 ml 1 pièce
10160572 Pour broyeur mélangeur MM 301 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10334172 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 014620236
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Pour broyeur mélangeur MM 301
Matériau Acier inoxydable