Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Code produit 14821631 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CryoMill
Pour EMAX
Pour MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Capacité (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
35 mL
50 ml
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité (métrique) unitSize
14821631 Pour CryoMill 10 mL 1 pièce
10504041 Pour MM 200 1,5 ml 1 pièce
10099031 Pour broyeur mélangeur MM 301 1,5 ml 1 pièce
10034170 Pour MM 200 10 ml 1 pièce
10334172 Pour broyeur mélangeur MM 301 10 mL 1 pièce
15300974 Pour EMAX 125 mL 1 pièce
15370994 Pour CryoMill 35 mL 1 pièce
15370964 Pour EMAX 50 ml 1 pièce
10232672 Pour broyeur mélangeur MM 301 35 mL 1 pièce
10626275 Pour CryoMill 25 ml 1 pièce
10399770 Pour MM 200 5 ml 1 pièce
10160572 Pour broyeur mélangeur MM 301 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 14821631 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 01.462.0331
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
  • Bols de broyage avec bouchon vissé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Type de produit Bol de broyage
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Pour CryoMill
Matériau Acier inoxydable