Learn More
Hamilton™ Acier inoxydable HC-75 (H+)
Code produit 10074722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10074722 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10074722 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79476
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Capacité de colonne 12 meq/colonne
Granulométrie 9 μm
Phase stationnaire HC-75 (H+)
Diamètre (métrique) interne 4,1 mm
Diamètre (métrique) 4,1 mm