Learn More
Hamilton™ Colonne d’échange de cations en acier inoxydable HC-75 (Pb2+)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Pression max. | 400 psi |
| Granulométrie | 9 μm |
| Porosité | Type de gel |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L34 |
| Phase stationnaire | HC-75 (Pb2+) |
| Matériau de remplissage | PSDVB / acide sulfonique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |