Learn More
Carver™ Plateaux chauffants en acier inoxydable
Code produit 11980017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Dimensions de la plaque : 6 x 6 po
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11980017 Dimensions de la plaque : 6 x 6 po 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11980017 Fournisseur Carver™ Code fournisseur 4286CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28604.84€
    8361.99€ / 2 pièces
    Économisez 20242.85€
    70% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les plaques chauffantes en acier à contrôle numérique permettent un contrôle plus précis. Les plateaux chauffants en acier inoxydable Carver™ sont commandées automatiquement à partir d’un panneau de commande séparé.
  • Contrôle numérique pour une plus grande précision.
  • Les contrôleurs de température individuels contrôlent automatiquement la température du plateau à partir d’un panneau de commande distinct.
  • Convient à toutes les presses du modèle
Spécification
Tension 230 V
À utiliser avec (équipement) Presses de modèle C
Dimensions (L x l) Dimensions de la plaque : 6 x 6 po
Plage de températures (impériale) 650°F