Learn More
De Buyer™ Bol hémisphérique en acier inoxydable
Code produit 11953684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11953684 2,1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953684 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3372.20
Expédition estimée: 24-11-2026
Un bol demi-rond professionnel sans base ni poignées pour le fouettage, le chauffage au bain-marie, le stockage d’un mélange et plus encore.
  • Idéal pour un mélange horizontal
  • Multifonctionnel, il peut être utilisé dans le réfrigérateur, le surgélateur, la cellule de refroidissement et l’étuve
  • La forme demi-ronde facilite l’incorporation de l’air dans un mélange
  • Solide, robuste et résistant à la déformation
  • Bord roulé ouvert fonctionnel et ergonomique qui permet une préhension sûre, solide et confortable pour un fouettage dynamique
  • Facile à nettoyer, adpaté au lave-vaisselle
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 2,1 L
Hauteur (métrique) 10,1 cm
Diamètre (métrique) 20 cm
Forme Hémisphérique, fond rond
Type de produit Bol de fouettage