Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs de glace en acier inoxydable
Code produit 10585613 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
550 mm
1 050 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10585613 550 mm 1 pièce
10388862 300 mm 1 pièce
10444632 1 050 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10585613 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53390550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    601.17€ / 1 pièces
    Économisez 15.83€
    2% de réduction
En stock
Échantillonneur développé pour l’échantillonnage à partir de matériaux congelés, très visqueux, de type pâte, comme de la crème glacée et substances similaires. La lame en forme de foret se visse dans les marchandises congelées indépendamment lors de la rotation. Le cylindre de prélèvement peut facilement être détaché via une connexion à baïonnette.
  • Acier inoxydable AISI 316L (1.4404), électropoli
  • Stérilisable
  • Nettoyage aisé
  • Cylindre de collecte 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de glace
Matériau Acier inoxydable (AISI 316 L (1.4404))
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1.69 oz.
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage à partir de produits congelés
Longueur (métrique) 550 mm