Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Description
- Acier inox
- Biseau tranchant
- Réutilisables
- Autoclavable
- Comprend une boîte distributrice avec un couvercle coulissant pour retirer l’aiguille facilement et en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type | Aiguille d’injection |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 19 G |
| Type de pointe | Biseau tranchant |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) | 1 mm |