Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Code produit 11857263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 G
Longueur (métrique):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) unitSize
11857263 25 G 3 mm 12 pièces
11807273 21 G 25 mm 12 pièces
10594235 21 G 40 mm 12 pièces
11847273 19 G 30 mm 12 pièces
11867283 16 G 30 mm 12 pièces
11897283 14 G 40 mm 12 pièces
11807293 14 G 50 mm 12 pièces
11867273 18 G 50 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11857263 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 371.0503
Expédition estimée: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Fabriquées avec une qualité conforme aux critères suisses, les aiguilles d’injection en acier inox Socorex™ sont des aiguilles Luer-Lock fiables et durables. Elles comprennent une boîte de distribution pour un retrait et une distribution faciles et
  • Acier inox
  • Biseau tranchant
  • Réutilisables
  • Autoclavable
  • Comprend une boîte distributrice avec un couvercle coulissant pour retirer l’aiguille facilement et en toute sécurité
Tekniske data
Autoclavable Autoclavables
Type Aiguille d’injection
Matériau Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 25 G
Type de pointe Biseau tranchant
Longueur (métrique) 3 mm
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.