Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Code produit 11867273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 G
Longueur (métrique):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) Conditionnement
11867273 18 G 50 mm 12 pièces
11857263 25 G 3 mm 12 pièces
11807273 21 G 25 mm 12 pièces
10594235 21 G 40 mm 12 pièces
11847273 19 G 30 mm 12 pièces
11867283 16 G 30 mm 12 pièces
11897283 14 G 40 mm 12 pièces
11807293 14 G 50 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11867273 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 371.1250
Expédition estimée: 21-12-2026
Fabriquées avec une qualité conforme aux critères suisses, les aiguilles d’injection en acier inox Socorex™ sont des aiguilles Luer-Lock fiables et durables. Elles comprennent une boîte de distribution pour un retrait et une distribution faciles et
  • Acier inox
  • Biseau tranchant
  • Réutilisables
  • Autoclavable
  • Comprend une boîte distributrice avec un couvercle coulissant pour retirer l’aiguille facilement et en toute sécurité
Spécification
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Injections sécurisées et précises sur les animaux
Type Aiguille d’injection
Matériau Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 18 G
Type de pointe Biseau tranchant
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 1,2 mm