Learn More
Socorex™ Aiguilles d’injection en acier inoxydable
Code produit 11877283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavables
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
11877283 Autoclavables 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11877283 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 371.16100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    65.84€ / 12 pièces
    Économisez 13.91€
    17% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Type Aiguille d’injection
Matériau Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 16 G
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 1,6 mm