Learn More
Carbolite™ Four à chambre intérieure en acier inoxydable
Specifica
Specifica
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 120 l |
| max. (métrique) | 500 °C |
| Type | Étuve |
| Affichage | Contrôle de température numérique |
| Comprend | Avec 2 étagères |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Résolution de la température | ±5 °C |
| Stabilité de la température | ± 0,2°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 405 x 480 x 650 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?