Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Description
- Plateau à instruments AISI 304
- Couvercle coiffant
- Plateau
- Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 220 x 150 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 220 x 150 x 50 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 220 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Comprend | Couvercle |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |