Learn More
Biochem™ Plateaux porte-instruments en acier inoxydable
Code produit 10579232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10579232 315 x 215 x 60 mm 1 pièce
10106750 230 x 133 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579232 Fournisseur Biochem™ Code fournisseur 8476
Expédition estimée: 04-12-2026
Fabriqué en acier inox 18/10. Bochem™ Les plateaux à instruments en acier inoxydable sont empilables.
  • Couvercle avec poignée interne inclus
  • Empilables
  • Acier inox 18/10
Spécification
Dimensions (L x l x H) 315 x 215 x 60 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) 315 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 215 mm
Comprend Couvercle
Forme Rectangulaires