Learn More
Welch Ilmvac™ Bride KF en acier inoxydable avec tubulure longue
Code produit 10158121 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10158121 16 mm 20 mm -
10551213 40,5 mm 44,5 mm 1 pièce
10433122 24 mm 28 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10158121 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 701321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.75€
    26.30€ / 1 pièces
    Économisez 3.45€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Longueur totale (métrique) 5,2 cm
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure DN 16
Type de produit Bride KF avec embout long