Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en acier inoxydabme avec joint torique Buna N
Code produit 10137881 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Conditionnement
10137881 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10137881 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 701063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.56€
    10.10€ / 1 pièces
    Économisez 0.46€
    4% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 25 mm
À utiliser avec Séparateur 25 DN
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Type Centrage intérieur KF