Learn More
Welch Ilmvac™ Adaptateur réducteur KF en acier inox
Code produit 10591593 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10591593 DN 40/25 1 pièce
10657852 DN 25/16 1 pièce
10132812 DN 40/16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10591593 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 701405
Expédition estimée: 16-12-2026
Conçu pour une utilisation avec les pompes à palettes Welch Ilmvac™.
  • Adaptateur réducteur KF en acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Permet de connecter un piège à froid pour les pompes à vide Welch avec orifice de pénétration / d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Dimensions DN 40/25
Type Adaptateur réducteur KF