Description
- Bécher de laboratoire en acier inox durable
- Béchers en acier inox 304
- Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
- Conviennent aux applications de laboratoire depuis
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Sans absorption
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 65 mm |
| Capacité (métrique) | 350 ml |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Bécher |