Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire en acier inoxydable, avec filetage DIN 168-1, GL 45
Code produit 12696167 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12696167 1500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12696167 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 299016006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    642.89€ / 1 pièces
    Économisez 137.11€
    17% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
La bouteille de laboratoire en acier inoxydable, avec filetage DIN 168-1, GL 45 est idéale pour le stockage là où le verre est inadapté. Fabriquée en acier inoxydable AISI 316L résistant à la corrosion, finition intérieure lisse, lèvre de coulement intégrée et compatibilité complète avec les capsules GL 45.
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI Type 316L (1.4404) résistant à la corrosion avec des joints soudés de façon hygiénique
  • Finition intérieure lisse correspondant à IIIc (DIN 17441) avec bords internes arrondis pour un nettoyage facile
  • Finition extérieure durable, polie et brossée
  • Filetage GL 45 avec lèvre de versement intégrée pour un versement propre et contrôlé
  • Entièrement compatible avec tous les capuchons GL 45 ; capuchon en acier inoxydable avec disque d’étanchéité en PTFE disponible séparément
  • Système standardisé de filetage GL et de capuchons assortis pour un scellement particulièrement hermétique
  • Idéal pour les applications de stockage où le verre n’est pas adapté en raison du risque de casse ou d’une incompatibilité chimique
Spécification
Capacité (métrique) 1500 ml
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Stockage, transport et manipulation sûre de matériaux dangereux et précieux ; stockage et transport de matériaux photosensibles
Matériau Acier inoxydable (316L)
Closure Included Non
Capacité (impériale) 51 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon de stockage